Learn More
Lidocaine Hydrochloride MP Biomedicals
Artikelnummer. 11456321 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Artikelnummer. 11456321
Marke: MP Biomedicals 0219391725
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CAS 6108-05-0
Summenformel C14H25ClN2O2
MDL-Nummer MFCD00150329
Menge 25 g
Synonym lidocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride hydrate, dolicaine, linocaine hydrochloride, lidocaine hydrochloride hydrate, xylocaine hydrochloride monohydrate, lignocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride monohydrate, zingo tm, lidocaine hcl hydrate
InChI-Schlüssel YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Cl-].CC[NH+](CC)CC(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
IUPAC-Name {[(2,6-dimethylphenyl)carbamoyl]methyl}diethylazanium hydrate chloride
Molekulargewicht (g/mol) 288.82
PubChem CID 16219577
ChEBI CHEBI:60791
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Lidocaine Hydrochloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.