Learn More
Lidocain, 99,9%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11494552 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11494552 100 g
11404562 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494552 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219011180
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 137-58-6
Summenformel C14H22N2O
Molekulargewicht (g/mol) 234.343
InChI-Schlüssel NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lidocaine, lignocaine, xylocaine, lidoderm, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, anestacon, esracaine, duncaine, cappicaine, gravocain
PubChem CID 3676
ChEBI CHEBI:6456
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)-N-(2,6-Dimethylphenyl)Acetamid
SMILES CCN(CC)CC(=O)NC1=C(C=CC=C1C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lidocaine
Farbe Weiß
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Formelmasse 234.34