Learn More
Lidocain 1,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30464046
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464046 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464046 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0102.0001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Lidocain 1,0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lidocaine
CAS 137-58-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lidocaine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H22 N2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Lidocaine, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)- (9 CI), 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)- (8 CI), 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Anbesol, Anestacon, Cuivasil, Dalcaine, Duncaine, ELA-Max, Esracaine, Isicaina, Isicaine, Jetocaine, LMX, Leostesin, Lida-Mantle, Lidocadren, Lidoderm, Lignocaine, Maricaine, Medicaine, NSC 40030, Penles, Remicaine, Rucaina, Solarcaine, Solcain, Xilina, Xycaine, Xylestesin, Xyline, Xylocain, Xylocaine, Xylocitin, alpha-Diethylamino-2,6-acetoxylidide
InChI-Formel InChI=1 S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9 H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
SMILES CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)-N-(2,6-Dimethylphenyl)Acetamid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 234.34
Menge 1 mL
Formelmasse 234,1732 g/mol