Learn More
Gilac™ Lid for 5 L Flat Tray
Artikelnummer. 15465084
Click to view available options
Farbe:
klar
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15465084
Marke: Gilac™ G160241
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transparent Lid for 5 L Flat Tray.
  • Dual function lid for flat trays
  • Closing and ventilation preventing odors from escaping
  • Contents can be seen through the lid
Spezifikation
Typ Mülleimer-Deckel
Material Polypropylen
Farbe klar
Form Rechteckig
Kapazität (angloamerikanisch) 1.3 gal.
Kapazität (metrisch) 5 L
Zertifizierung/Konformität Food Contact Certified
Zur Verwendung mit (Anwendung) Food Handling
Länge (angloamerikanisch) 17.5 in.
Länge (metrisch) 445 mm
Breite (angloamerikanisch) 11.4 in.
Breite (metrisch) 290 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.6 in.
Höhe (metrisch) 15 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 0.5 lb.
Gewicht (metrisch) 0.2 kg
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4°F to +194°F
Temperaturbereich (metrisch) -20°C to +90°C