Learn More
Gilac™ Deckel für 120-Liter-Stangentaschenhalter
Artikelnummer. 17958721
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17958721 Weiß 1 Stück
17928551 Rot 1 Stück
17938951 Blau 1 Stück
17928571 Grün 1 Stück
17948631 Gelb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17958721 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G710121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.87 CHF
    9.16 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.71 CHF
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Deckel für den 120-Liter-Sackhalter ist in 5 Farben erhältlich, um das Sortieren zu erleichtern. Bei manueller Betätigung bleibt der Deckel von selbst offen. Kann auch mit dem Pedal geöffnet und geschlossen werden.
  • Erhältlich in 5 Farben, um die selektive Sortierung zu erleichtern.
  • Bei manueller Betätigung bleibt der Deckel von selbst offen.
  • Kann auch normal mit dem Pedal geöffnet und geschlossen werden.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umwelt mit Abfallsammlung erforderlich
Zur Verwendung mit (Geräte) Beutelhalter
Enthält Deckel
Material Polyethylen
Breite (angloamerikanisch) 19,1 in.
Produkttyp Beutelhalter-Abdeckung
Breite (metrisch) 484 mm