Learn More
Grant Instruments™ Kunststoffdeckel für Grant Rührwasserbäder
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
P12 Kunststofftank
P18 Kunststofftank
P5 Kunststofftank
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Hilft, Verdunstung/Wärmeverlust zu reduzieren und Probenkontamination zu vermeiden. Der Grant Instruments™ Kunststoffdeckel für Grant Rührwasserbäder besteht aus gebogenem oder flachem Kunststoff mit integriertem Griff
- Flaches oder gebogenes Kunststoff-Formteil
- Integrierter Griff
- Zur Verwendung mit gerührten Grant-Umwälzbädern und beheizten Umwälzbädern
- Verhindert das Entweichen von Wärme
- Reduziert die Kontamination von Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Deckel für 12 l-Tank |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | P12 Kunststofftank |
| Material | Kunststoff |