Learn More
Elektrolytlösung aus LiCl gesättigt in Eisessigsäure, SI Analytics™
Click to view available options
Menge:
250 ml
Beschreibung
- Gefahrenpiktogramme: GHS02, GHS05, GHS07
- GHS02 Flamme: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar
- GHS05 Korrosion: H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden, H318 Verursacht schwere Augenschäden
- GHS07: H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt, H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen
- Sicherheitshinweise: P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303 +P361 +P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. P305 +P351 +P338 BEi KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P309 +P311 BEI Exposition oder Unwohlsein: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P301 +P330 +P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- Dämpfe können mit Luft über 40 °C eine explosive Mischung bilden
- Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufsaugen.
Spezifikation
CAS | CAS: 64-19-7, CAS: 7447-41-8 |
Schmelzpunkt | 16 °C |
Siedepunkt | 119 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.09 g/cm3 |
Konzentration | 0.1 M |
Menge | 250 ml |
Lösungstyp | Elektrolytlösung |
Geruch | Stechend |
Dampfdruck | 16 hPa |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- acido acetico saturo con cloruro di litio
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid, lithiumchloride