Learn More
LHPP Mouse anti-Mouse, Unconjugated, Clone: 2A2A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen LHPP
Klon 2A2A4
Konzentration 913 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16829335
Unterlagen ansehen
Proteintech
66988-1-IG-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16819335
Unterlagen ansehen
Proteintech
66988-1-IG-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The LHPP antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human LHPP. This antibody recognizes mouse, rat, pig antigen. The LHPP antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
LHPP
913 μg/mL
Monoclonal
Mouse
64077
Primary
2A2A4
Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Mouse, Rat, Pig
IgG1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
LHPP Mouse anti-Mouse, Unconjugated, Clone: 2A2A4, Proteintech