Learn More
Gibco™ LHC-8 Medium (1X), without gentamicin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11598856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11598856 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11598856 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 12679015
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
LHC-8 Medium (1x), ohne Gentamicin
LHC-serumfreie Medien sind die am häufigsten verwendeten Produkte für die Kultur von bronchialen Epithelzellen. Dies ist ein ergänzendes Medium. Für maximale Flexibilität und Komfort bieten wir auch LHC-Basismedium an.
Anwendungen:
Speziell entwickelt für das Wachstum von bronchialen Epithelzellen wie IB3-1, S9 und C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (normale humane bronchiale Epithelzellen) und BBE (bronchiale Rinder-Epithelzellen) für die Erforschung von Asthma, Allergien, Lungenkrebs, zystischer Fibrose, Lungen- und Ösophaguskarzinomen ohne weitere Zusätze.
Leistungs- und Qualitätskontrolle:
Die Leistungsfähigkeit wurde in einem Wachstumsassay mit BEAS-2B-Zellen getestet.
Referenz(en):
Pawliczak R., et. al. (2001) J Biol Chem 276, 44613. Zhao Y.L., et. al. (2000) Carcinogenesis 21, 2005. Liu X., et. al. (1998) Am J Physiol 274, L58. Hei T.K., et. al. (1997) Environ Health Perspect 105, 1085. Lechner J.F., and LaVeck, M.A. (1985) J Tissue Cult Methods 9, 43.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie B3-1, S9, C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (normale humane bronchiale Epithelzellen), BBE (bronchiale Rinder-Epithelzellen)
Zelltyp Epithelzellen
Klassifikation serumfrei
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp LHC-8 Medium
Serum Level Serumfrei
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Steril gefiltert
Mit Additiven Glutamin, Phenolrot
Ohne Additive Kein Gentamicin
Menge 500 ml
Versandbedingung Trockeneis
Antibiotika inklusive Kein Gentamicin-Sulfat
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Culture Type Säugetierzellkultur