Learn More
LH, alpha Mouse, Clone: LHa/756, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 1081-MSM2-P1
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15969767
  • 484.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
LH, alpha
Cytoplasmic, secreted
LHa/756
Unconjugated
NP_000726
Mouse
13kDa
Protein A/G Purified
RUO
1081
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
LHA
Recombinant full-length hLH alpha protein
Anterior Pituitary
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.