Learn More
LGX 818, TRC
Artikelnummer. 30010374
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010374 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30010374 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL3976555MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Encorafenib
CAS 1269440-17-6
Summenformel C22 H27 Cl F N7 O4 S
Menge 5 mg
Synonym Carbamic acid, N-[(1S)-2-[[4-[3-[5-chloro-2-fluoro-3-[(methylsulfonyl)amino]phenyl]-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-pyrimidinyl]amino]-1-methylethyl]-, methyl ester, (S)-Methyl [1-[[4-[3-[5-chloro-2-fluoro-3-(methylsulfonamido)phenyl]-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl]amino]propan-2-yl]carbamate, Encorafenib, LGX 818, NVP-LGX 818NXA, N-[(1S)-2-[[4-[3-[5-Chloro-2-fluoro-3-[(methylsulfonyl)amino]phenyl]-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-pyrimidinyl]amino]-1-methylethyl]-carbamic Acid Methyl Ester, LGX 818, N-[(1S)-2-[[4-[3-[5-Chloro-2-fluoro-3-[(methylsulfonyl)amino]phenyl]-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-pyrimidinyl]amino]-1-methylethyl]-carbamic Acid Methyl Ester, (S)-Methyl [1-[[4-[3-[5-chloro-2-fluoro-3-(methylsulfonamido)phenyl]-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl]amino]propan-2-yl]carbamate
InChI-Formel InChI=1S/C22H27ClFN7O4S/c1-12(2)31-11-16(17-6-7-25-21(28-17)26-10-13(3)27-22(32)35-4)20(29-31)15-8-14(23)9-18(19(15)24)30-36(5,33)34/h6-9,11-13,30H,10H2,1-5H3,(H,27,32)(H,25,26,28)/t13-/m0/s1
SMILES COC(=O)N[C@@H](C)CNc1nccc(n1)c2cn(nc2c3cc(Cl)cc(NS(=O)(=O)C)c3F)C(C)C
IUPAC-Name Methyl N-[(1S)-2-[[4-[3-[5-Chlor-2-Fluor-3-(Methansulfonamido)phenyl]-1-Isopropyl-Pyrazol-4-yl]Pyrimidin-2-yl]Amino]-1-Methyl-Ethyl]Carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 540.01
Formelmasse 539.1518