missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LGR5 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 30007-1-AP-20UL

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 30233533

  • 135.62 CHF / 20 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

The LGR5 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human LGR5. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The LGR5 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation

Spezifikation

LGR5
750 μg/mL
FEX; GPR49; GPR67; GRP49; HG38; MGC117008
Recombinant Protein
20 μL
8549
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human, Mouse, Rat
100 kDa
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt