Learn More
3M™ Lexa™ Schutzbrille 15233
Click to view available options
:
Linsentönung: Durchsichtig
Beschreibung
- Elegante, gebogene Schutzbrillen, die beim Tragen fast unsichtbar sind
- Der randlose und konturierte Aufbau bietet dem Träger ein verbessertes Sichtfeld
- Das Gestell ist mit drei Brillenglaswinkeln und vier Bügellängen vollständig anpassbar
- Die DX-Beschichtung bietet verbesserten kratzfesten und beschlaghemmenden Schutz
Spezifikation
Spezifikation
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Linsenfärbung | Gray |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Rahmenfarbe | Black |