Learn More
Lewis X Trisaccharid, TRC
Artikelnummer. 30012439
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012439 1 mg 1 Milligramm
30004884 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012439 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL3950001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71208-06-5
Summenformel C20 H35 N O15
Molekulargewicht (g/mol) 529.49
IUPAC-Name N-[(3R,4R,5S,6R)-2-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2S,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-3-yl]acetamid
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](NC(=O)C)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lewis X Trisaccharide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H35NO15/c1-5-10(25)12(27)14(29)19(32-5)36-17-9(21-6(2)24)18(31)33-8(4-23)16(17)35-20-15(30)13(28)11(26)7(3-22)34-20/h5,7-20,22-23,25-31H,3-4H2,1-2H3,(H,21,24)/t5-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16+,17+,18?,19-,20-/m0/s1
Formelmasse 529.2007
Reinheit (%) >95%