Learn More
Levulinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429752
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429752 250 g 250 Gramm
11419752 1000 g 1000 Gramm
11439752 5000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429752 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10813.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 123-76-2 | C5H8O3 | 116.116 g/mol
Mainly used as an intermediate for medicines, agricultural chemical and organic synthesis. Used as raw material of perfume, modifier and solvent of plastics. It is also employed as an additive of polymer, paints and lubricating oil. Also used as a surfactant and auxiliary for making printing ink, rubber flux and cosmetics(including shampoo).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird hauptsächlich als Zwischenprodukt für Arzneimittel, Agrochemikalien und organische Synthese verwendet. Wird als Rohstoff für Parfüme, Modifikator und Lösungsmittel von Kunststoffen verwendet. Zudem Verwendung als Zusatzstoff für Polymere, Farben und Schmieröle. Weitere Verwendungen als Tensid und Hilfsmittel für die Herstellung von Druckfarben, Gummis und Kosmetika (einschließlich Shampoo).
Löslichkeit
Wasserlöslich (675 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-76-2
Summenformel C5H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 116.116
MDL-Nummer MFCD00002796
InChI-Schlüssel JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym levulinic acid, laevulinic acid, pentanoic acid, 4-oxo, levulic acid, 4-oxovaleric acid, 3-acetylpropionic acid, 4-ketovaleric acid, leva, gamma-ketovaleric acid, acetopropionic acid
PubChem CID 11579
ChEBI CHEBI:45630
IUPAC-Name 4-Oxopentansäure
SMILES CC(=O)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Levulinic acid
Schmelzpunkt 26°C to 31°C
Dichte 1.134
pH 2.5 to 3.0
Siedepunkt 245°C to 246°C
Flammpunkt 137°C (278°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.4415
Menge 250 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 506796
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5472
Löslichkeitsinformationen Soluble in water ( 675g/L at 20°C).
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) 98%