Learn More
Levomepromazinsulfoxid 1,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30460943
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
30460943 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Product Code. 30460943 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCAMP0019.0101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Levomepromazinsulfoxid 1,0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Levomepromazine S-Oxide
CAS 7606-29-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Levomepromazine S-Oxide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H24 N2 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Levomepromazine Maleate Imp. B (EP), Levomepromazine Imp. B (EP), 10-[(2 R)-3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxy-10 H-phenothiazine 5-Oxide, Levomepromazine S-Oxide, Levomepromazine Sulphoxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide
InChI-Formel InChI=1 S/C19H24N2O2S/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)24(22)19-10-9-15(23-4)11-17(19)21/h5-11,14 H,12-13H2,1-4H3/t14-,24?/m1/s1
SMILES COc1ccc2c(c1)N(C[C@H](C)CN(C)C)c3ccccc3S2=O
IUPAC-Name (2R)-3-(2-Methoxy-5-oxophenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amin
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 344.47
Menge 1 mL
Formelmasse 344,1558 g/mol