Learn More
Levomenthol, Mikromol™
Artikelnummer. 17954456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17954456 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17954456 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0388.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Levomenthol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Menthol
CAS 2216-51-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (-)-Menthol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H20 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Levomenthol, (-)-Menthol
InChI-Formel InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
IUPAC-Name (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 156.27
Menge 500 mg
Formelmasse 156,1514 g/mol