missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Levomenol, TRC

Artikelnummer. 30132398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132398 5 g 5 Gramm
17988884 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30132398 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL3758005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 23089-26-1
Summenformel C15 H26 O
Molekulargewicht (g/mol) 222.37
Synonym Levomenol, (-)-α-Bisabolol, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (αS,1S)-, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, (αS,1S)- (9CI), 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, [S-(R*,R*)]-, 5-Hepten-2-ol, 6-methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-, (-)- (8CI), (αS,1S)-α,4-Dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-3-cyclohexene-1-methanol, (-)-(1'S,2S)-α-Bisabolol, (-)-(4S,8S)-α-Bisabolol, Kamillosan, l-α-Bisabolol, α-Bisabolol, (-)-, α-(-)-Bisabolol
IUPAC-Name (2S)-6-methyl-2-[(1S)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]hept-5-en-2-ol
SMILES CC(=CCC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(=CC1)C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material alpha-(-)-Bisabolol
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
Formelmasse 222.1984
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.