Learn More
Thermo Scientific Chemicals Levocetirizin Dihydrochlorid
Artikelnummer. 17261196 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 17261196
Marke: Thermo Scientific Chemicals 467470010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130018-87-0
Summenformel C21H25ClN2O3·2HCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Levocetirizin-Dihydrochlorid
Menge 1 g
Löslichkeit Löslichkeit aq. soln.: Löslich.
Schmelzpunkt 214,0 °C
Formelmasse 461,81
InChI-Schlüssel PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYNA-N
SMILES Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-Name 2-(2-{4-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetic acid dihydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 461.81