Learn More
Levobunolol Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Levobunolol, Hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H25NO3.ClH/c1-17(2,3)18-10-12(19)11-21-16-9-5-6-13-14(16)7-4-8-15(13)20;/h5-6,9,12,18-19H,4,7-8,10-11H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1 |
| Formelmasse | 327.1601 |
| Reinheit (%) | >95% |