Learn More
Thermo Scientific™ Levilactobacillus brevis ATCC 8287 Culti-Loop
Artikelnummer. 12988988
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
5 Pk.
Packungsgröße:
5 Packungen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl pro Packung Packungsgröße
12988988 5 Pk. 5 Packungen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Artikelnummer. 12988988 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R4603053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00 CHF
    56.43 CHF / 5 Packungen
    Sparen 185.57 CHF
    76% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Culti-Loops containing the quality control microorganism Levilactobacillus brevis ATCC 8287.
Thermo Scientific Oxoid Culti-Loops containing the quality control microorganism Levilactobacillus brevis ATCC 8287, previously Lactobacillus brevis ATCC 8287.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 8287
Zertifizierung/Konformität 21 CFR Part 820
Format Preserved Gel Matrix Suspended in Inoculating Loop
Herstellungsort United States
Produkttyp Culti-Loop
Anzahl pro Packung 5 Pk.
Spezies Lactobacillus species