Learn More
Tocris Bioscience™ Levetiracetam
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18702494
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18702494 10 mg 10 Milligramm
18742594 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18702494 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2839/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00 CHF
    158.55 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 9.45 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Antiepileptic; binds SV2A
Levetiracetam is an antiepileptic that displays distinctive properties from conventional antiepileptic drugs. Displays potent seizure protection in animal models of chronic epilepsy but lacks activity in acute seizure models. Binds synaptic vesicle protein 2A (SV2A) and inhibits Na+-dependent Cl-/HCO3- exchange. In a mouse model of Alzheimer's disease, Levetiracetam rescues levels of presynaptic vesicle fusion and neurotransmitter release, reduces Aβ42 and APP levels and decreases deposits of amyloid plaque; in vitro Levetiracetam inhibits Aβ-induced glutamate from astrocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102767-28-2
Summenformel C8H14N2O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Levetiracetam
Menge 10 mg
Formelmasse 170.21
Reinheit >99%
Molekulargewicht 170.21