Learn More
Levetiracetam, Lipomed
Artikelnummer. 30462614
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462614 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462614 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMLVT1556100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Levetiracetam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Levetiracetam
CAS 102767-28-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Levetiracetam
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H14 N2 O2
Synonym 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2 S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N
IUPAC-Name (2S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamid
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
Menge 100 mg
Formelmasse 170,1055 g/mol