Learn More
Levamisolhydrochlorid, 99,62%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493412 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11493412 5 g
11403422 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493412 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215522805
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 16595-80-5
Summenformel C11H13ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 240.749
InChI-Schlüssel LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Synonym levamisole hydrochloride, levamisole hcl, ergamisol, tramisol, tramisole, decaris, --tetramisole hydrochloride, niratic hydrochloride, ascaridil, dekaris
PubChem CID 27944
ChEBI CHEBI:6433
IUPAC-Name (6S)-6-Phenyl-2,3,5,6-Tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]Thiazol;Hydrochlorid
SMILES C1CSC2=NC(CN21)C3=CC=CC=C3.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Levamisole hydrochloride
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 240.8
Reinheit (%) 0.9962
Physikalische Form Kristallpulver