Learn More
Levamisole-d5 Hydrochloride (1.0 mg/mL in Methanol), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Levamisole-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1246819-64-6 |
| Summenformel | C11 D5 H7 N2 S . H Cl |
| Menge | 1 x 1 mL |
| Synonym | Levamisole D5 (phenyl D5) Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1/i1D,2D,3D,4D,5D; |
| SMILES | Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c([C@H]2CN3CCSC3=N2)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-Name | (6S)-6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole;hydrochloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 245.78 |
| Formelmasse | 245.0802 |
| Mehr anzeigen |