Learn More
Leupeptin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11438191 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438191 5 mg 5 Milligramm
11448191 25 mg 25 Milligramm
11458191 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438191 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215155305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.91 CHF
    102.13 CHF / 5 Milligramm
    Sparen 15.78 CHF
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hemmt trypsin-ähnliche Proteasen und einige Cystein-Proteasen. MP Biomedicals' Leupeptin ist ein modifizierter Tripeptid-reversibler Protease-Inhibitor. Gegen Pepsin, die Cathepsine A und D sowie Alpha-Chymotrypsin wird eine geringe bis keine Hemmung beobachtet.
Bei der Anpassung an die Molarität sind alle drei Salzformen gleich wirksam; das Hydrochloridsalz ist jedoch in biologischen Umfeldern in der Regel weniger invasiv.
Hemmt Trypsin-ähnliche Proteasen und einige Cystein-Proteasen, darunter: Endoproteinase Lys-C, Kallikrein, Papain, Thrombin, Cathepsin B, die Cathepsine H und L, Trypsin, Calpain, Trypsin8 und Plasmin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 103476-89-7
Inhalt und Lagerung Bei −20 °C lagern, trocknen, vor Licht schützen.
Format Weißes Pulver
Molekulargewicht 427.57
Menge 5 mg