Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leupeptin, 90 %, synthetisch
Artikelnummer. 10165453 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 10165453
Marke: Thermo Scientific Chemicals undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 103476-89-7 | 0·5 H2O4S
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103476-89-7
Summenformel 0·5 H2O4S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Leupeptin
Farbe Weiß
Produkttyp Leupeptin
Formelmasse 475,6
Löslichkeit Löslichkeit in Wasser: löslich in Wasser
Form Pulver
Menge 25 mg
Reinheit (%) 90%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Leupeptin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.