Learn More
Invitrogen™ Leukotrien B4 Multispezies kompetitives ELISA-Kit
Artikelnummer. 10753115
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10753115 96 Tests 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10753115 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EHLTB4
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Konkurrenzfähiger ELISA
Der Multispezies Leukotrien B4 (LTB4) ELISA quantifiziert LTB4 in humanem Speichel und Urin, Plasma aus Schweinen und Gewebekulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes LTB4. Verfahrensprinzip Der Multispezies LTB4-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich wird durch den Zusatz des zweiten Antikörpers (Detektor) gebildet, der an ein anderes Epitop des Capture-Antikörpers gebunden ist. Ein konjugiertes Enzym wurde in den Assay integriert. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist umgekehrt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Leukotrien B4 (LTB4) ist ein Leukotrien, das an Entzündungen beteiligt ist. Es wird als Reaktion auf Entzündungsmediatoren in Leukozyten hergestellt und kann die Adhäsion und Aktivierung von Leukozyten am Endothel induzieren, so dass sie binden und in das Gewebe eindringen können. Bei Neutrophilen ist LTB4 ein potenter Chemoattraktant und kann die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies und die Freisetzung lysosomaler Enzyme induzieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 11.7 bis 120,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <5,63 pg/ml
Beschreibung LTB4 Competitive ELISA-Kit
Konjugat AP
Immunassay-Kit-Format Kolorimetrischer ELISA (p-NPP-Substrat) mit Platten
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Speichel, Überstand, Urin
Spezifität Keine signifikante Kreuzreaktion mit PGE2, PGF2a, 20-OH-LTB4, 20-COOH-LTB4, LTC4, LTD4, LTE4, 5(S)-HETE, 12(S)-HETE, 15(S)-HETE; weniger als 1 % Kreuzreaktion bei 12-epi-LTB4; ca. 5 % Kreuzreaktion bei 6-trans-LTB4 und 6-trans-12-epi-LTB4
Ausreichend für 96-Mikrotiterplatten-Wells
Zielspezies Human, Schwein
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Interassay-VK 12.4 %
Intraassay-VK 6.5 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Antikörpernachweis, AP-Konjugat, Waschpuffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff AP
Messung Absorbierung bei 405 nm ohne Absorbierung bei 570 nm
Präzision Je nach Probentyp und -niveau
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Saliva, 25 μl; Überstand, 100 μl; Urin, 100 μl
Lagerungsbedingungen -20 °C
Ziel Mensch, Schwein
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h