missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leucylisoleucine, TRC

Artikelnummer. 30179183
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179183 100 mg 100 Milligramm
30179246 500 mg 500 Milligramm
30178958 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179183 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA899030100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 36077-41-5
Synonym (2S,3S)-2-((S)-2-Amino-4-methylpentanamido)-3-methylpentanoic Acid∣L-Leucyl-L-isoleucine∣165: PN: WO2011146121 PAGE: 117 Claimed Sequence

Spezifikation

Format Neat
Summenformel C12H24N2O3
Molekulargewicht 244.33
InChI-Schlüssel AZLASBBHHSLQDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)C(NC(=O)C(N)CC(C)C)C(O)=O
IUPAC-Name 2-(2-amino-4-methylpentanamido)-3-methylpentanoic acid
Menge 100 mg
Molekulargewicht (g/mol) 244.34
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.