Learn More
Greiner Bio-One Leucosep™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10388663
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 ml
50 ml
Sterilität:
Aseptisch hergestellt
Steril
Bodenform:
Konisch
Rund
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10388663
Marke: Greiner Bio-One 163288
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur effizienten Trennung von Lymphozyten und mononuklearen Zellen aus peripherem Blut und Knochenmark.
  • Anreicherung direkt aus Vollblut
  • Vereinfachtes Befüllen durch poröse Barriere
  • Schnelle Trennung in 15 Minuten bei Raumtemperatur
  • Entfernung von Erythrozyten und Granulozyten
  • Keine erneute Kontamination mit Erythrozyten
  • Service Plan
    Nein
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 12 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Trennung von Lymphozyten und mononukleären Zellen aus peripherem Blut und Knochenmark
Enthält Poröse Barriere
Sterilität Aseptisch hergestellt
Bodenform Rund
Produkttyp Vorgefülltes Zentrifugenröhrchen (1,077 g/ml PBMC-Trennmedium)