Learn More
Leucomycin-Tartrat, TRC
Artikelnummer. 30133375
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133375 500 mg 500 Milligramm
30133359 100 mg 100 Milligramm
17933675 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133375 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL330328500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37280-56-1
Summenformel C36H63NO13.C4H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 867.97
Synonym Leucomycin (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (salt) (9CI), Leucomycin [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (salt), Kitasamycin tartrate, Trubin
IUPAC-Name (9S,11E,13E,16S)-6-(((2S,4R,6R)-5-(((4R,6R)-4,5-Dihydroxy-4,6-Dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)Oxy)-4-(Dimethylamino)-3-Hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-10-Hydroxy-7-(2-Hydroxyethyl)-4,5-Dimethoxy-9,16-Dimethyloxacyclohexadeca-11,13-dien-2-one (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinat
SMILES OC1[C@H](OC2C(CCO)C[C@H](C)C(O)/C=C/C=C/C[C@H](C)OC(CC(OC)C2OC)=O)O[C@H](C)C(OC3O[C@H](C)C(O)[C@@](O)(C)C3)[C@@H]1N(C)C.OC([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Leucomycin Tartrate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C36H63NO13.C4H6O6/c1-20-17-24(15-16-38)32(33(45-9)26(44-8)18-27(40)46-21(2)13-11-10-12-14-25(20)39)50-35-30(41)29(37(6)7)31(22(3)48-35)49-28-19-36(5,43)34(42)23(4)47-28;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h10-12,14,20-26,28-35,38-39,41-43H,13,15-19H2,1-9H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/b11-10+,14-12+;/t20?,21?,22?,23?,24?,25?,26?,28?,29-,30?,31?,32?,33?,34?,35+,36?;1-,2-/m11/s1
Formelmasse 867.45