Learn More
Leucomycin A5, TRC
Artikelnummer. 30136784
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136784 5 mg 5 Milligramm
17900875 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136784 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL3303185MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18361-45-0
Summenformel C39H65NO14
Molekulargewicht (g/mol) 771.93
Synonym Oxacyclohexadecane, leucomycin V deriv., Kitasamycin A5, Leukomycin A5, Turimycin H4;
IUPAC-Name [(2S,3S,4R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-4,10-dihydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl]oxy]-4-(dimethylamino)-5-hydroxy-2-methyloxan-3-yl]oxy-4-hydroxy-2,4-dimethyloxan-3-yl] Butanoat
SMILES CCCC(=O)O[C@H]1[C@H](C)O[C@H](C[C@@]1(C)O)O[C@@H]2[C@@H](C)O[C@@H](O[C@H]3[C@@H](CC=O)C[C@@H](C)[C@@H](O)\C=C\C=C\C[C@@H](C)OC(=O)C[C@@H](O)[C@@H]3OC)[C@H](O)[C@H]2N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Leucomycin A5
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C39H65NO14/c1-10-14-29(44)52-37-25(5)50-31(21-39(37,6)47)53-34-24(4)51-38(33(46)32(34)40(7)8)54-35-26(17-18-41)19-22(2)27(42)16-13-11-12-15-23(3)49-30(45)20-28(43)36(35)48-9/h11-13,16,18,22-28,31-38,42-43,46-47H,10,14-15,17,19-21H2,1-9H3/b12-11+,16-13+/t22-,23-,24-,25+,26+,27+,28-,31+,32-,33-,34-,35+,36+,37+,38+,39-/m1/s1
Formelmasse 771.4405