Learn More
Leucomycin A3, TRC
Artikelnummer. 17979654
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17979654 5 mg 5 Milligramm
17909364 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17979654 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL3303105MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16846-24-5
Summenformel C42 H69 N O15
Molekulargewicht (g/mol) 828
Synonym Josamycin, (4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-4-(acetyloxy)-6-[[3,6-dideoxy-4-O-[2,6-dideoxy-3-C-methyl-4-O-(3-methylbutanoyl)-a-l-ribo-hexopyranosyl]-3-(dimethylamino)-ß-d-glucopyranosyl]oxy]-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-7-(2-oxoethyl)oxacyclohexadeca-11,13-dien-2-one, Leucomycin V, 3-acetate 4B-(3-methylbutanoate), Leucomycin A3 (8CI), Oxacyclohexadecane, leucomycin V deriv., Antibiotic YL 704A3, EN 141, Iosalide, Jomybel, Josacine, Josamina, Kitasamycin A3, Turimycin A5, Vilprafen, Wilprafen
IUPAC-Name [(2S,3S,4R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-4-acetyloxy-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl]oxy]-4-(dimethylamino)-5-hydroxy-2-methyloxan-3-yl]oxy-4-hydroxy-2,4-dimethyloxan-3-yl] 3-methylbutanoat
SMILES CO[C@H]1[C@@H](CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](OC(=O)CC(C)C)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Josamycin
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C42H69NO15/c1-23(2)19-32(47)56-40-27(6)53-34(22-42(40,8)50)57-37-26(5)54-41(36(49)35(37)43(9)10)58-38-29(17-18-44)20-24(3)30(46)16-14-12-13-15-25(4)52-33(48)21-31(39(38)51-11)55-28(7)45/h12-14,16,18,23-27,29-31,34-41,46,49-50H,15,17,19-22H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24-,25-,26-,27+,29+,30+,31-,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41+,42-/m1/s1
Formelmasse 827.4667