Learn More
Leucocrystal violet, 99.8%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463392 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11463392
Marke: MP Biomedicals 0215519505
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 603-48-5
Summenformel C25H31N3
Molekulargewicht (g/mol) 373.54
MDL-Nummer MFCD00008314
InChI-Schlüssel OAZWDJGLIYNYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline)
PubChem CID 69048
IUPAC-Name 4-{bis[4-(dimethylamino)phenyl]methyl}-N,N-dimethylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Leucocrystal violet
Namenshinweis For HPLC analysis
Formelmasse 373.5
Reinheit (%) 99.8%
Farbe Gray/Purple
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallpulver