Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leukokristallviolett, 99 %, rein
Artikelnummer. 10138742 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10138742
Marke: Thermo Scientific Chemicals 204330050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 603-48-5 | C25H31N3 | 373.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603-48-5
Summenformel C25H31N3
Molekulargewicht (g/mol) 373.54
MDL-Nummer MFCD00008314
InChI-Schlüssel OAZWDJGLIYNYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline), LCV
PubChem CID 69048
IUPAC-Name 4-[bis[4-(Dimethylamino)Pphenyl]Methyl]-N,N-Dimethylanilin
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Leuco Crystal Violet
Schmelzpunkt 175.0°C to 180.0°C
Namenshinweis 99%
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH[C6H4N(CH3)2]3
Beilstein 13, 315
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 373.53
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Grau nach Weiß
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Leuco Crystal Violet
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.