Learn More
Tocris Bioscience™ Letrozole
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Potent, reversible non-steroidal aromatase inhibitor (IC50 = 11.5 nM). Displays antitumor effects in several animal models. Suppresses the endogenous aromatase-induced proliferation of MCF-7 cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Letrozole |
| Menge | 50 mg |
| Formelmasse | 285.3 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 285.31 |