Learn More
Tocris Bioscience™ Letrozole
Artikelnummer. 18782614
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18782614
Marke: Tocris Bioscience™ 4382/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Potent, reversible non-steroidal aromatase inhibitor
Potent, reversible non-steroidal aromatase inhibitor (IC50 = 11.5 nM). Displays antitumor effects in several animal models. Suppresses the endogenous aromatase-induced proliferation of MCF-7 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112809-51-5
Summenformel C17H11N5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Letrozole
Menge 10 mg
Formelmasse 285.3
Reinheit >99%
Molekulargewicht 285.31