Learn More
Thermo Scientific Chemicals Letrozol
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Letrozole |
| CAS | 112809-51-5 |
| Schmelzpunkt | 185.0°C |
| Summenformel | C17H11N5 |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: very slightly soluble in ethanol, slightly soluble in methanol, soluble in acetonitrile |
| InChI-Schlüssel | HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N#CC1=CC=C(C=C1)C(N1C=NC=N1)C1=CC=C(C=C1)C#N |
| IUPAC-Name | 4-[(4-Zyanophenyl)(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)Methyl]Benzonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 285.31 |
| Mehr anzeigen |