Learn More
Bollé Safety B-Clean Linsenreinigungsprodukte/-sätze
Click to view available options
Produkttyp:
Antibeschlag-Kit
Antibeschlagspray
Linsenreiniger-Spray
Multifunktionstücher für Trockenreinigung
Reinigungsstation
Tuchspender
Volumen (metrisch):
30 ml
50 ml
250 ml
500 ml
Beschreibung
- Alkohol- und silikonfrei
- Wasserbasierte Formel garantiert eine perfekte Reinigung und Schutz für Ihre Brillen
Spezifikation
Produkttyp | Reinigungsstation |
Beschreibung | Zubehör für die Linsenreinigung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für alle Arten von Okularen |
Menge | Je 1 |