missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenalidomid, TRC

Artikelnummer. 17989939
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17989939 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17989939 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL32800050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 191732-72-6
Summenformel C13 H13 N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 259.26
Synonym 3-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 1-Oxo-4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dione, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, CC 5013, CDC 501, ENMD 0997, Lenalidomide, Revimid, Revlimid
IUPAC-Name 3-(7-Amino-3-oxo-1H-isoindol-2-yl)piperidin-2,6-Dione
SMILES Nc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lenalidomide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)
Formelmasse 259.0957
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.