Learn More
Thermo Scientific™ Lenalidomid, 98 %
Artikelnummer. 16544344 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16544344 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16544344 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 461590010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.00 CHF
    210.65 CHF / 1 Gramm
    Sparen 23.35 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 191732-72-6 | C13H13N3O3 | 259.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lenalidomide
CAS 191732-72-6
Prozentgehaltsbereich 98%
Summenformel C13H13N3O3
Menge 1 g
InChI-Schlüssel GOTYRUGSSMKFNF-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC1=CC=CC2=C1CN(C1CCC(=O)NC1=O)C2=O
IUPAC-Name 3-(4-Amino-1-Oxo-2,3-Dihydro-1H-Isoindol-2-yl)Piperidin-2,6-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 259.27
Formelmasse 259.3
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lenalidomide, 98%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Lenalidomide