Learn More
Hamilton™ POLILYTE LAB TEMP LEMO
Marke:  Hamilton™ 242062
Additional Details : Gewicht : 0.20500kg
Artikelnummer. 12331898
  • 333.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
0 ±20 mV
12 mm
120 mm
-10°bis +80 °C
-10°bis +80 °C
0 ±20 mV, 57 bis 59 mV
0 bis 14
Ja, mit Messwerten in Puffer pH 4,01 und pH 7,00