Learn More
Bohlender™ LEMO Kompakt-PTFE-Doppeltemperaturfühler
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Messbereich von −50 °C bis +250 °C
- Zwei unabhängige Messsensoren in einem PTFE-gekapselten Edelstahlrohr
- Ringdurchmesser der Hülse 12 mm
- Anschluss über zwei direkt am Sondenende befestigte Kupplungen
- Typische Reaktionszeiten von T 50: 20 bis 24 Sekunden und T 90: 30 Sekunden
- Regelfunktion durch zwei unabhängige Messsensoren
- Geeignet für die gleichzeitige Temperaturmessung und Sicherheitsschaltung gemäß den Vorgaben der Norm DIN EN 61010-2-010, es werden jedoch nur NS/GL-Hülsen belegt, separat geschaltete Sensoren
- Ideal für integrierte Messkabel
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Sonde, Doppelt, Temperatur |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Parallele Temperaturmessung in aggressiven Flüssigkeiten |
| Reaktionszeit | T 50: 20 bis 24 s; T 90: 30 s |
| Temperaturbereich (metrisch) | -50°bis +250 °C |
| Länge (metrisch) | 600 mm gesamt, 500 mm einsetzbar |