Learn More
Bohlender™ LEMO Kompakt-PTFE-Doppeltemperaturfühler
Artikelnummer. 10394174
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm gesamt, 300mm einsetzbar
600 mm gesamt, 500 mm einsetzbar
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10394174 400 mm gesamt, 300mm einsetzbar 1 Stück
10425825 600 mm gesamt, 500 mm einsetzbar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10394174 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. P174020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die parallele Temperaturmessung in aggressiven Flüssigkeiten bieten diese Sonden doppelte Sicherheit durch redundante Systeme.
  • Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Messbereich von −50 °C bis +250 °C
  • Zwei unabhängige Messsensoren in einem PTFE-gekapselten Edelstahlrohr
  • Ringdurchmesser der Hülse 12 mm
  • Anschluss über zwei direkt am Sondenende befestigte Kupplungen
  • Typische Reaktionszeiten von T 50: 20 bis 24 Sekunden und T 90: 30 Sekunden
  • Regelfunktion durch zwei unabhängige Messsensoren
  • Geeignet für die gleichzeitige Temperaturmessung und Sicherheitsschaltung gemäß den Vorgaben der Norm DIN EN 61010-2-010, es werden jedoch nur NS/GL-Hülsen belegt, separat geschaltete Sensoren
  • Ideal für integrierte Messkabel
Spezifikation
Typ Sonde, Doppelt, Temperatur
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Parallele Temperaturmessung in aggressiven Flüssigkeiten
Reaktionszeit T 50: 20 bis 24 s; T 90: 30 s
Temperaturbereich (metrisch) -50°bis +250 °C
Länge (metrisch) 400 mm gesamt, 300mm einsetzbar