Learn More
Thermo Scientific™ Legionella BMPA Selektiv-Agar
Product Code. 13285349
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10/Pckg.
Format:
90mm-Einzelplatte
Medientyp:
Legionella BMPA Selektivagar
Herstellungsort:
Deutschland
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
Product Code. 13285349
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ PO5035A
Only null left
Add to basket
Add to basket
Isolieren Sie Legionellen von klinischen Proben mit einem nicht-selektiven mikrobiologischen Medium, das eine optimale Rückgewinnung von Legionellaceae in kurzen Inkubationszeiten ermöglicht.
Isolation von Legionellen aus klinischen Proben mit dem Thermo Scientific™ Legionella BMPA Selektivagar, einem selektiven, ISO-konformen Medium, das eine optimale Rückgewinnung von Legionellaceae in kurzen Inkubationszeiten sowohl aus Umweltproben als auch aus klinischen Proben ermöglicht.
Legionella sind aerobe, bewegliche, ernährungsphysiologisch anspruchsvolle, pleomorphe, gramnegative Stäbchen, die spezielle Wachstumsfaktoren in Kulturmedien benötigen, um zu wachsen. Die Übertragung erfolgt durch Aerosolisierung oder Aspiration von kontaminiertem Wasser, nicht von Mensch zu Mensch. Die Legionellose bezeichnet zwei unterschiedliche klinische Syndrome: die Legionärskrankheit, die am häufigsten als schwere Lungenentzündung auftritt, und das Pontiac-Fieber, eine akute, fieberhafte, selbstlimitierende, virenähnliche Erkrankung. Mehr als vierzig Legionella-Spezies wurden bereits charakterisiert, jedoch ist  Legionella pneumophila der häufigste ätiologische Erreger der Legionärskrankheit’ Krankheit. Legionella können aus Atemwegssekreten aller Art, aus sterilen Körperflüssigkeiten wie Blut sowie aus Biopsiematerial isoliert werden.
Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Gebieten verfügbar. Fragen Sie bitte Ihren Vertriebspartner vor Ort.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Verkehrsschwarz bis Tiefschwarz, opak
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Deutschland
Medientyp Legionella BMPA Selektivagar
Produkttyp Agar
Füllgewicht 17 g ± 5 %
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Pckg.