Learn More
BINDER™ Durchführung mit Silikonstopfen
Kann verwendet werden mit: BINDER Einheiten der Serie FD
Marke: BINDER™ 8012-1276
287.19 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.90000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung auf der linken Seite
- Inklusive Silikonstopfen
Spezifikation
Durchführung mit Silikonstopfen - 10 mm, links | |
Zubehör, Kabeldurchführung | |
Silikonstopfen |
BINDER Kammern Serie FD | |
Links | |
10 mm |