Learn More
BINDER™ Durchführung links (10 bis 30 mm)
Kann verwendet werden mit: BF 56, BF 115, BF 260, BF 400, BF 720
Marke:  BINDER™ 8012-1274
372.74 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16484149
  • 411.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-09-2025
Beschreibung
  • Zur Verwendung auf der linken Seite
  • Inklusive Silikonstopfen
  • Für die Verwendung mit einer Vielzahl von BINDER™ Inkubatoren und Kammern
Spezifikation
Spezifikation
Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 10 m, links
Steel
Silikonstopfen
BINDER Kammern BF 56, BF 115, BF 260, BF 400, BF 720
Kabeldurchführung
10 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Durchführung links (10 bis 30 mm) > Durchmesser: 10 mm; Kann verwendet werden mit: BF 56, BF 115, BF 260, BF 400, BF 720