Learn More
Motic™ LED 20mA, 3.5V, 70mW
Artikelnummer. 15398292
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15398292 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15398292 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1101002600161
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatzlampe: LED, 20 mA, 3.5 V, 70 mW
  • Ersatzlampe für Mikroskop
  • LED
  • 20mA
  • 3.5V
  • 70 mW
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Typ Ersatzlampe
Menge Je 1
Spannung 3,5 V