Learn More
Uvex™ LED Head Torch and Adapter
Features two separate reflectors for distance and area lighting, with complete protection against dust and powerful water jets (IP 66).
15.50 CHF - 90.45 CHF
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17229201
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Uvex™
9790064
90.45 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17279201
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Uvex™
9790069
Pheos Helmadapter
15.50 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Magnetic adapters for easy mounting to the U-Cap Sport Bump Cap
  • Suitable for combination with uvex pheos and uvex pheos alpine helmets when used with adapter 9790069
  • Complete protection against dust and powerful water jets (IP 66)
  • Depending on the light mode used, head torch can last for up to 150 hr.
  • Luminous range from 3 to 80 meters, with a max flux of 100 lumens
  • Operational in temperatures ranging from -20°C to 45°C
  • Head torch includes a bump cap adapter and headband
  • Requires 3 x AAA batteries (not included)