Learn More
Agilent BioTek LED-Würfel für Multifunktions-Bildgebungslesegeräte Artikelnummer.: 15972842
Agilent BioTek LED-Würfel für Multifunktions-Bildgebungslesegeräte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15972842 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
CY5-LED, 1 Stück
Click to view available options
Lichtquelle:
390 nm, LED-Würfel
655 nm, LED-Würfel
CY5-LED
CY7-LED
GFP/CFP-LED
RFP-LED
Rote LED (Texas Red)
YFP-LED
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15972842
Marke: Agilent BioTek 1225005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit Multimode-Mikroskopen.
Zur Verwendung mit Multimode-Mikroskopen
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ LED-Leuchtstoffwürfel
Zur Verwendung mit (Geräte) Multifunktionslesegerät für die Bildgebung
Lichtquelle CY5-LED
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek LED-Würfel für Multifunktions-Bildgebungslesegeräte >